2-Isopropylanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53383.06EA 34.6 EUR InStock
H53383.06 H53383.14 H53383.22
2-Isopropylanisole ≥98%
2-Isopropylanisole
Purity: 98%
CAS No.: 2944-47-0
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 86°(187°F)
Refractive Index: 1.508
Boiling Point: 198-200°
MDL No.: MFCD00798590
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 198…200 °C
Densité: 0,936
Point d'éclair: 86 °C (187 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798590
Numéro CAS: 2944-47-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité