Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20048.320EA 168 EUR InStock
20048.320 20048.290 20048.360 20048.500 20048.911 20048.914 20048.9010 20048.9030
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Acetonitrile
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45,7 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 5 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=9f9a68a160195b7256f30345f34dbda929c419dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Absorbance (200 nm) Max. 0.1
Absorbance (210 nm) Max. 0.1
Absorbance (220 nm) Max. 0.05
Absorbance (230 nm) Max. 0.01
Absorbance (250 nm) Max. 0.005
Transmittance (200 nm) Min. 80 %
Transmittance (210 nm) Min. 85 %
Transmittance (220 nm) Min. 90 %
Transmittance (230 nm) Min. 98 %
Transmittance (250 nm) Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité