Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Limonène, tech.

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-Limonène(±)-Dipentène(±)-p-Mentha-1,8-diène(±)-1-Méthyl-4-(1-méthylvinyl)cyclohexène

45805.AKEA 55.9 EUR InStock
45805.AK
DL-Limonène, tech.
(±)-p-Mentha-1,8-diène


Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'ébullition: 170…180 °C
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,85
Point d'éclair: 43 °C (109 °F)
Numéro MDL: MFCD00062992
Numéro CAS: 138-86-3
ONU: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05518
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité