Pentanol-1
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Alcool n-amyliqueAlcool n-pentylique
ROTH8949.1EA 54.9 EUR InStock
ROTH8949.1
Pentanol-1
Pentanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 137,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Numéro MDL: MFCD00002977
Numéro CAS: 71-41-0
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07257
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/15/731515.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité