3',4'-Dihydroxyflavone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(3,4-Dihydroxyphényl)-4-benzopyrone
L14161.MEEA 213 EUR InStock
L14161.ME L14161.MC
3',4'-Dihydroxyflavone ≥97%
3',4'-Dihydroxyflavone
Formule: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Point de fusion: 249…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017600
Numéro CAS: 4143-64-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité