4'-Hydroxy-6-méthylflavone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methyl-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 6-Methyl-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Methyl-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
H30959.03 H30959.06 H30959.14
H30959.03EA 27.2 EUR InStock
H30959.03 H30959.06 H30959.14
4'-Hydroxy-6-méthylflavone ≥97%
4'-Hydroxy-6-méthylflavone
Purity: 97% CAS No.: 288401-04-7 Molecular Formula: C16H12O3 Formula Weight: 252.28 Melting Point: 238-243° MDL No.: MFCD03424432
Formule: C₁₆H₁₂O₃
MW: 252,27 g/mol
Point de fusion: 238…243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424432
Numéro CAS: 288401-04-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité