2-Diméthylaminoéthanol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: DMAE
EHERCA12726800EA 149 EUR InStock
EHERCA12726800
2-Diméthylaminoéthanol
2-Diméthylaminoéthanol
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 132…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0,8871 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 39 °C
Numéro MDL: MFCD00002846
Numéro CAS: 108-01-0
ONU: 2051
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02863
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité