Ethylidynetriméthanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24324.0EEA 138 EUR InStock
B24324.0E B24324.36
Ethylidynetriméthanol ≥97%
Ethylidynetriméthanol
Formule: C₅H₁₂O₃
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 137 °C (15 mmHg)
Point de fusion: ∼ 190 °C
Point d'éclair: 160 °C (320 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004687
Numéro CAS: 77-85-0
EINECS: 201-063-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité