Ethylidynetriméthanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
140510250 140515000 140510025
ACRO140510250EA 21.6 EUR InStock
ACRO140510250 ACRO140515000 ACRO140510025
Ethylidynetriméthanol 97%
Ethylidynetriméthanol
Formule: C₅H₁₂O₃
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 200…203 °C
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004687
Numéro CAS: 77-85-0
EINECS: 201-063-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité