2-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide
CFF433.2.5 CFF433.10 017450-25G 017450-5G
CHMPCFF433.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF433.2.5 CHMPCFF433.10 FLUO017450-25G FLUO017450-5G
2-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide
2-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD01320751
Numéro CAS: 37526-59-3
EINECS: 448-450-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité