2-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-o-toluènesulfonamide
L19717.03EA 76.3 EUR InStock
L19717.03
2-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide ≥97%
2-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
MW: 225,19 g/mol
Point de fusion: 188…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042420
Numéro CAS: 1869-24-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité