Chlorure de 2,2,2-trifluoroéthanesulfonyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
305350010 305350025 305350100
ACRO305350010EA 83.3 EUR InStock
ACRO305350010 ACRO305350025 ACRO305350100
Chlorure de 2,2,2-trifluoroéthanesulfonyle 99%
Chlorure de 2,2,2-trifluoroéthanesulfonyle
Formule: C₂H₂ClF₃O₂S
MW: 182,55 g/mol
Point d'ébullition: 64…67 °C (45 mmHg)
Densité: 1.65 g/cm³
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007458
Numéro CAS: 1648-99-3
EINECS: 216-713-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité