Octafluoro-2,2,3,3,4,4,5,5-pentanol-1
Attention
Synonyms: 1H,1H,5H-Octafluoro-1-pentanol
006918-100G 006918-500G 006918-1KG
FLUO006918-100GEA 0 EUR InStock
FLUO006918-100G FLUO006918-500G FLUO006918-1KG
Octafluoro-2,2,3,3,4,4,5,5-pentanol-1
Octafluoro-2,2,3,3,4,4,5,5-pentanol-1
Formule: C₅H₄F₈O
MW: 232,07 g/mol
Point d'ébullition: 141 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –50 °C
Densité: 1,663 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039631
Numéro CAS: 355-80-6
EINECS: 206-593-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité