Octafluoro-2,2,3,3,4,4,5,5-pentanol-1 ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1H,1H,5H-Octafluoro-1-pentanol
B20108.14 B20108.22
B20108.14EA 26.1 EUR InStock
B20108.14 B20108.22
Octafluoro-2,2,3,3,4,4,5,5-pentanol-1 ≥98%
Octafluoro-2,2,3,3,4,4,5,5-pentanol-1
Purity: 98% CAS No.: 355-80-6 Molecular Formula: F2CH(CF2)3CH2OH Formula Weight: 232.07 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.3180 Melting Point: -50° Boiling Point: 141-142° Beilstein Reference: 1773494 Merck Reference: 14,6746 MDL No.: MFCD00039631
Formule: C₅H₄F₈O
MW: 232,07 g/mol
Point d'ébullition: 141…142 °C
Point de fusion: < –50 °C
Densité: 1.667
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039631
Numéro CAS: 355-80-6
EINECS: 206-593-4
Merck Index: 14,6746
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité