2,2,4,4-Tétraméthyl-3-pentanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Di-tert-butyl ketone, Hexamethylacetone
H53464.06 H53464.14
H53464.06EA 52.8 EUR InStock
H53464.06 H53464.14
2,2,4,4-Tétraméthyl-3-pentanone ≥98%
2,2,4,4-Tétraméthyl-3-pentanone
Purity: 98% CAS No.: 815-24-7 Molecular Formula: C9H18O Formula Weight: 142.24 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.419 Boiling Point: 152-153° Beilstein Reference: 1701122 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008845
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 152…153 °C
Point de fusion: –25.2 °C
Densité: 0.824
Point d'éclair: 34 °C (93 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008845
Numéro CAS: 815-24-7
EINECS: 212-419-8
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité