(±)-2,2-Diméthyl-3-hexanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20244.06 B20244.14
B20244.06EA 75.4 EUR InStock
B20244.06 B20244.14
(±)-2,2-Diméthyl-3-hexanol ≥97%
(±)-2,2-Diméthyl-3-hexanol
Purity: 97% CAS No.: 4209-90-9 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 MDL No.: MFCD00021929
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Densité: 0.82
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021929
Numéro CAS: 4209-90-9
EINECS: 224-135-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité