Acide galactarique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Galactaric acid, rel-(2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid, (2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid
128041000 128045000
ACRO128041000EA 49.8 EUR InStock
ACRO128041000 ACRO128045000
Acide galactarique 98%
Acide galactarique
Formule: C₆H₁₀O₈
MW: 210,14 g/mol
Point de fusion: 230 °C (dec.)
Densité: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004239
Numéro CAS: 526-99-8
EINECS: 208-404-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration excess NaOH ≥97.5 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Lithium (Li) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0002 %
Potassium (K) ≤0.03 %
Rubidium (Rb) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité