Acide galactarique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Galactaric acid, rel-(2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid, (2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid
B24170.22 B24170.36
B24170.22EA 52.8 EUR InStock
B24170.22 B24170.36
Acide galactarique ≥98%
Acide galactarique
Purity: 98% CAS No.: 526-99-8 Molecular Formula: C6H10O8 Formula Weight: 210.14 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 1728117 Merck Reference: 14,4331 MDL No.: MFCD00004239
Formule: C₆H₁₀O₈
MW: 210,14 g/mol
Point de fusion: ∼ 210 °C (dec.)
Densité: 1.79 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004239
Numéro CAS: 526-99-8
EINECS: 208-404-0
Merck Index: 14,4331
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité