2,3-Dichlorobenzènesulfonamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32489.09EA 230 EUR InStock
H32489.09 H32489.03
2,3-Dichlorobenzènesulfonamide ≥97%
2,3-Dichlorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅Cl₂NO₂S
MW: 226,08 g/mol
Point de fusion: 218…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464303
Numéro CAS: 82967-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité