2,3-Dichloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2906-25G D2906-5G
TCIAD2906-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAD2906-25G TCIAD2906-5G
2,3-Dichloropyridine ≥98.0% (par GC)
2,3-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
Point d'ébullition: 202,5 - 203.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006229
Numéro CAS: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da1508c2f87eae1adf950e03a7dc283c9cd2ee80&vid=da1508c2f87eae1adf950e03a7dc283c9cd2ee80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité