Pyridine-2,3-dicarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAP1218-1GEA 107 EUR InStock
TCIAP1218-1G TCIAP1218-5G
Pyridine-2,3-dicarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Pyridine-2,3-dicarbonitrile
Formule: C₇H₃N₃
MW: 129,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191682
Numéro CAS: 17132-78-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/52/28991852.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité