2,3-Difluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H25958.14EA 739 EUR InStock
H25958.14 H25958.03 H25958.06
2,3-Difluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥98%
2,3-Difluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₂F₅N
MW: 183,08 g/mol
Point d'ébullition: 104 °C
Densité: 1,47
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972837
Numéro CAS: 89402-42-6
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité