Chlorure de 2,4,6-trifluorobenzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4,6-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
H32746.MD H32746.03
H32746.MDEA 64.1 EUR InStock
H32746.MD H32746.03
Chlorure de 2,4,6-trifluorobenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 2,4,6-trifluorobenzènesulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 220239-64-5 Molecular Formula: C6H2ClF3O2S Formula Weight: 230.59 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD01091015
Formule: C₆H₂ClF₃O₂S
MW: 230,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091015
Numéro CAS: 220239-64-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité