2,4-Difluorobenzènesulfonamide
CFF1017.1 005526-1G 005526-5G
CHMPCFF1017.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1017.1 FLUO005526-1G FLUO005526-5G
2,4-Difluorobenzènesulfonamide
2,4-Difluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD01320743
Numéro CAS: 13656-60-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité