Chlorure de 2,5-bis(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19878.06EA 317 EUR InStock
L19878.06 L19878.03
Chlorure de 2,5-bis(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 2,5-bis(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₈H₃ClF₆O₂S
MW: 312,62 g/mol
Point de fusion: 59…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094042
Numéro CAS: 351003-22-0
EINECS: 000-000-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité