2,5-Dibromo-4-picoline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Dibromo-4-méthylpyridine
H30457.06EA 191 EUR InStock
H30457.06 H30457.03
2,5-Dibromo-4-picoline ≥97%
2,5-Dibromo-4-picoline
Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Point de fusion: 36…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234955
Numéro CAS: 3430-26-0
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité