2,5-Dibromo-4-picoline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Dibromo-4-méthylpyridine
ACRO361050050EA 220 EUR InStock
ACRO361050050 ACRO361050010
2,5-Dibromo-4-picoline 98%
2,5-Dibromo-4-picoline
Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Point de fusion: 37…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234955
Numéro CAS: 3430-26-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to orange Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité