2,6-Dichlorobenzènesulfonamide
CFF420.5 CFF420.10 CFF420.25 009642-1G 009642-5G
CHMPCFF420.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF420.5 CHMPCFF420.10 CHMPCFF420.25 FLUO009642-1G FLUO009642-5G
2,6-Dichlorobenzènesulfonamide
2,6-Dichlorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅Cl₂NO₂S
MW: 226,08 g/mol
Numéro CAS: 10290-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité