Aldéhyde 2,6-difluoro-3-méthylbenzoïque
Synonyms: 2,6-Difluoro-3-tolualdehyde, 2,6-Difluoro-m-tolualdehyde, 2,6-Difluoro-m-tolylaldehyde, 2,6-Difluoro-3-tolylaldehyde
005747-5G 005747-1G
FLUO005747-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005747-5G FLUO005747-1G
Aldéhyde 2,6-difluoro-3-méthylbenzoïque
Aldéhyde 2,6-difluoro-3-méthylbenzoïque
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631333
Numéro CAS: 261763-34-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité