2,6-Difluorobenzènesulfonamide
CFF263.5 CFF263.10 CFF263.25 017310-5G 017310-25G 017310-1G
CHMPCFF263.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF263.5 CHMPCFF263.10 CHMPCFF263.25 FLUO017310-5G FLUO017310-25G FLUO017310-1G
2,6-Difluorobenzènesulfonamide
2,6-Difluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00729101
Numéro CAS: 60230-37-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité