Acide 2-amino-3-hydroxybenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxyanthranilic acid
A0316-1G A0316-5G
TCIAA0316-1GEA 99 EUR InStock
TCIAA0316-1G TCIAA0316-5G
Acide 2-amino-3-hydroxybenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2-amino-3-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 240°C
Numéro MDL: MFCD00007700
Numéro CAS: 548-93-6
EINECS: 208-962-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85dfe100343ac4d679ce18177e654a6deea6376e&vid=85dfe100343ac4d679ce18177e654a6deea6376e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in dilute HCl almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité