2-Amino-5-nitro-3-picoline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-3-méthyl-5-nitropyridine3-Méthyl-5-nitro-2-piridilamina
L19844.06EA 117 EUR InStock
L19844.06 L19844.03 L19844.14
2-Amino-5-nitro-3-picoline 97%
2-Amino-5-nitro-3-picoline
Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 258…261 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095060
Numéro CAS: 18344-51-9
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité