2-Amino-4-éthylpyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18754.09 A18754.18 A18754.88
A18754.09EA 142 EUR InStock
A18754.09 A18754.18 A18754.88
2-Amino-4-éthylpyridine 97%
2-Amino-4-éthylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 33252-32-3 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Melting Point: 65-69° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00129025
Formule: C₇H₁₀N₂
Point de fusion: 65…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129025
Numéro CAS: 33252-32-3
EINECS: 251-430-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité