2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-3-fluoro-2-pyridylamine
H30135.03EA 142 EUR InStock
H30135.03 H30135.06
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine 98%
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₄ClFN₂
MW: 146,55 g/mol
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878434
Numéro CAS: 246847-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité