2-Amino-6-éthylpyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Ethyl-2-pyridylamine
A19146.88EA 64.8 EUR InStock
A19146.88 A19146.09
2-Amino-6-éthylpyridine 97%
2-Amino-6-éthylpyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218265
Numéro CAS: 21717-29-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité