2-Amino-5-nitro-6-picoline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Méthyl-5-nitro-2-piridilamina2-Amino-6-méthyl-5-nitropyridine6-Amino-3-nitro-2-picoline
ACRO360770050EA 211 EUR InStock
ACRO360770050
2-Amino-5-nitro-6-picoline 98%
2-Amino-5-nitro-6-picoline
Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053582
Numéro CAS: 22280-62-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 192 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité