Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminobenzimidazole

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2-Amino-1H-benzimidazoleBenzimidazole-2-ylamine

EHERC10170000EA 87.5 EUR InStock
EHERC10170000
2-Aminobenzimidazole
2-Aminobenzimidazole


Formule: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 381 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 226…231 °C
Numéro MDL: MFCD00005596
Numéro CAS: 934-32-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité