2-Aminobenzimidazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Amino-1H-benzimidazoleBenzimidazole-2-ylamine
L02066.14EA 88.2 EUR InStock
L02066.14 L02066.22 L02066.06
2-Aminobenzimidazole ≥97%
2-Aminobenzimidazole
Formule: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 381 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 228…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005596
Numéro CAS: 934-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité