2-Aminobenzènesulfonamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21912.06 B21912.14 B21912.22
B21912.06EA 59.1 EUR InStock
B21912.06 B21912.14 B21912.22
2-Aminobenzènesulfonamide 98%
2-Aminobenzènesulfonamide
Purity: 98% CAS No.: 3306-62-5 Molecular Formula: C6H8N2O2S Formula Weight: 172.21 Odour: Odourless Melting Point: 153-157° MDL No.: MFCD00007932
Formule: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Point de fusion: 153…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007932
Numéro CAS: 3306-62-5
EINECS: 221-988-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité