2-Aminothiobenzamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51809.03 H51809.06
H51809.03EA 88.9 EUR InStock
H51809.03 H51809.06
2-Aminothiobenzamide 97%
2-Aminothiobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 2454-39-9 Molecular Formula: C7H8N2S Formula Weight: 152.21 Melting Point: 115-120° MDL No.: MFCD00963496
Formule: C₇H₈N₂S
Point de fusion: 115…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00963496
Numéro CAS: 2454-39-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité