Acide 2-bromo-α,α,α-trifluoro-p-toluique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acide 2-bromo-4-(trifluorométhyl)benzoïque
H32989.06EA 389 EUR InStock
H32989.06 H32989.03
Acide 2-bromo-α,α,α-trifluoro-p-toluique ≥98%
Acide 2-bromo-α,α,α-trifluoro-p-toluique
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368837
Numéro CAS: 328-89-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité