2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-4,5-dichloro-1H-imidazole
KM01467DA KM01467EA
MAYBKM01467DAEA 0 EUR InStock
MAYBKM01467DA MAYBKM01467EA
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Formule: C₃HBrCl₂N₂
MW: 215,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067894
Numéro CAS: 16076-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité