2-Bromo-4,5-dichloroimidazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4,5-dichloro-1H-imidazole
A14896.03 A14896.06
A14896.03EA 56.8 EUR InStock
A14896.03 A14896.06
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole ≥98%
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Purity: 98% CAS No.: 16076-27-0 Molecular Formula: C3HBrCl2N2 Formula Weight: 215.87 Odour: Odourless Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 606732 MDL No.: MFCD00067894
Formule: C₃HBrCl₂N₂
MW: 215,86 g/mol
Point de fusion: ∼ 215 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067894
Numéro CAS: 16076-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité