Chlorure de 2-bromo-4,6-difluorobenzènesulfonyle
013772-1G 013772-5G
FLUO013772-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013772-1G FLUO013772-5G
Chlorure de 2-bromo-4,6-difluorobenzènesulfonyle
Chlorure de 2-bromo-4,6-difluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₂BrClF₂O₂S
MW: 291,5 g/mol
Point d'ébullition: 265…267 °C (1013 hPa)
Densité: 1.93 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD03094561
Numéro CAS: 351003-42-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité