Chlorure de 2-bromo-4-fluorobenzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19713.06EA 200 EUR InStock
L19713.06 L19713.03
Chlorure de 2-bromo-4-fluorobenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 2-bromo-4-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃BrClFO₂S
MW: 273,51 g/mol
Point d'ébullition: 264…265 °C
Densité: 1,870
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094149
Numéro CAS: 351003-45-7
EINECS: 000-000-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité