2-Bromobenzimidazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26183.03 H26183.06
H26183.03EA 84.6 EUR InStock
H26183.03 H26183.06
2-Bromobenzimidazole ≥99%
2-Bromobenzimidazole
Purity: 99% CAS No.: 54624-57-6 Molecular Formula: C7H5BrN2 Formula Weight: 197.03 Melting Point: 195-201° MDL No.: MFCD00160009
Formule: C₇H₅BrN₂
Point de fusion: 195…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160009
Numéro CAS: 54624-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité