2-Bromobenzènesulfonamide
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBTL00539DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00539DA MAYBTL00539EA
2-Bromobenzènesulfonamide
2-Bromobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173662
Numéro CAS: 92748-09-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité