2-Butylfuranne ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13376.30EA 974 EUR InStock
A13376.30 A13376.09 A13376.18
2-Butylfuranne ≥98%
2-Butylfuranne
Formule: C₈H₁₂O
MW: 124,18 g/mol
Point d'ébullition: 153…154 °C
Densité: 0,886
Point d'éclair: 32 °C (89 °F)
Numéro MDL: MFCD00047071
Numéro CAS: 4466-24-4
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité