Acétonitrile, anhydre (max. 0,001% H₂O) ≥99.8%
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83676.230EA 101 EUR InStock
83676.230 83676.290 83676.269
Acétonitrile, anhydre (max. 0,001% H₂O) ≥99.8%
Acetonitrile
Flacon muni d’un bouchon septum à 6 points de prélèvement.
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45,7 °C
Densité: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=9f9a68a160195b7256f30345f34dbda929c419dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité