Méthyle 2-chloroacétylacétate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloroacetoacetic acid methyll ester, Methyl 2-chloroacetoacetate
179900100 179900500
ACRO179900100EA 93 EUR InStock
ACRO179900100 ACRO179900500
Méthyle 2-chloroacétylacétate 95%
Méthyle 2-chloroacétylacétate
Formule: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Point d'ébullition: 137 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1.24 g/cm³
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008757
Numéro CAS: 4755-81-1
EINECS: 225-286-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4455 to 1.4475 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité